주요 문서
Z329266
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 34 mm, diam. 15 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩308,459
₩308,459
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩308,459
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
₩308,459
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE-coated
oval
제조업체/상표
BRAND 137310
길이
34 mm
직경
15 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
기타 정보
BR137310 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)