WH0023411M1
Monoclonal Anti-SIRT1 antibody produced in mouse
clone 7B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-SIR2L1, Anti-sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 1 (S. cerevisiae)
크기 선택
₩701,162
예상 입고일2025년 8월 18일세부사항
크기 선택
About This Item
₩701,162
예상 입고일2025년 8월 18일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
7B7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SIRT1(23411)
일반 설명
면역원
Sequence
NRYIFHGAEVYSDSEDDVLSSSSCGSNSDSGTCQSPSLEEPMEDESEIEEFYNGLEDEPDVPERAGGAGFGTDGDDQEAINEAISVKQEVTDMNYPSNKS
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable