Merck
137130
SAFC
Acetic acid, glacial
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
의약품 제조
동의어(들):
Acetic acid, Glacial acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩421,600
₩421,600
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩421,600
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
60.05
Beilstein:
506007
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
₩421,600
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Agency
JP
Ph. Eur.
USP
vapor density
2.07 (vs air)
양식
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
포장
pkg of 1L (1371301000)
pkg of 20L (1371309020)
pkg of 25L (1371309025)
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
부속물
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
제품이나 로트/배치 번호를 찾는 데 어려움을 겪고 계신가요?
제품 번호는 웹사이트에 표시될 때 팩 크기/수량과 통합되어 있습니다(예: T1503-25G). 확인하십시오 제품 번호 필드에 해당 제품 번호만 입력하십시오 (예시: T1503).
예시
T1503
제품 번호
-
25G
포장 크기/수량
추가적인 예시:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
입력하기 1.000309185)
문제가 있으십니까? 언제든지 문의하십시오기술 서비스 지원 요청