주요 문서
W0397
SAFC
Williams′ Medium E
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, With sodium bicarbonate and L-glutamine, without phenol red
의약품 제조
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩122,500
₩122,500
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩122,500
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.75
₩122,500
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Quality Level
무균
sterile-filtered
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
Endotoxin, tested
성분
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Williams′ Medium E has been reported to suit long-term culturing of adult liver epithelial cells.
기타 정보
Phenol red has been shown to interfere with the growth of some cells at low or cloning densities. Use this version of William′s E when working with stem cells or cells at low densities.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)