It is a good antibody for Western Blot for both specimen of human and mouse. But it often shows signals medium intensity, not strong enough.
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
기술
immunocytochemistry: 5 μg/mL using V5 tagged fusion protein in methanol-acetone fixed transiently transfected 293T cells
immunoprecipitation (IP): 5 μg/mL using V5 tagged fusion protein from extracts of transfected cells
western blot: 2.5 μg/mL using V5 tagged fusion protein expressed in whole extracts of transfected cells
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
The rabbit Anti-V5 synthetic peptide antibody reacts with V5 tagged recombinant fusion proteins expressed in transfected mammalian cells and from in vitro translation.
특이성
애플리케이션
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- western blot
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)