₩829,458
추천 제품
제품명
Vascular Endothelial Growth Factor from mouse, VEGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
생물학적 소스
mouse
Quality Level
재조합
expressed in E. coli
분석
≥98% (SDS-PAGE)
양식
powder
효능
≤10 ng/mL
품질
endotoxin tested
분자량
protein 39 kDa
포장
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
<1 EU/μg
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... VEGFA(22339)
물리적 형태
분석 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.