주요 문서
V4390
Sigma-Aldrich
VUF 8430 dihydrobromide
≥97% (NMR)
동의어(들):
2-[(Aminoiminomethyl)amino]ethyl carbamimidothioic acid ester, S-(2-guanidylethyl)-isothiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩132,762
₩132,762
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩132,762
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H11N5S· 2HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
323.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩132,762
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97% (NMR)
양식
solid
저장 조건
desiccated
solubility
deionized water: 24 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
Br.Br.NC(=N)NCCSC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5S.2BrH/c5-3(6)9-1-2-10-4(7)8;;/h1-2H2,(H3,7,8)(H4,5,6,9);2*1H
InChI key
GPWJSTKHQMIXCA-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
VUF 8430 dihydrobromide is a potent histamine H4 receptor agonist, with a 33-fold selectivity over the histamine H3 receptor and negligible affinity for the other histamine receptor.
특징 및 장점
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tamara E Galarza et al.
Biochemical pharmacology, 180, 114177-114177 (2020-07-30)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) contributes to cell invasion and metastasis during the progression of epithelial cancers. Though preclinical evidence suggests a role for histamine H4 receptor (H4R) in breast cancer growth, its function in the EMT is less known. In this
문서
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.