U6881
U-73343
동의어(들):
1-[6-[((17β)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]-2,5-pyrrolidinedione
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white
solubility
DMSO: soluble
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC)ccc24)NCCCCCCN5C(=O)CCC5=O
InChI
1S/C29H42N2O3/c1-29-16-15-23-22-10-8-21(34-2)19-20(22)7-9-24(23)25(29)11-12-26(29)30-17-5-3-4-6-18-31-27(32)13-14-28(31)33/h8,10,19,23-26,30H,3-7,9,11-18H2,1-2H3/t23-,24-,25+,26+,29+/m1/s1
InChI key
CJHWFIUASFBCKN-ZRJUGLEFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable