주요 문서
TTR010
Sigma-Aldrich
Reticulum TISSUE-TROL Control Slides
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 EA
₩469,438
₩469,438
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 EA
₩469,438
About This Item
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
₩469,438
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human liver (tissue containing reticular fibers)
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
애플리케이션
Histology slides with paraffin embedded section of human liver tissue containing reticular fibers. Suitable for use with Reticulum Stain Procedure No. HT102.
성분
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Reticulum Stain Procedure No. HT102.
법적 정보
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)