주요 문서
TMO2322-0020
Nalgene® rectangular carboy
polycarbonate, volume 9 L, case of 6 ea
동의어(들):
carboy with spigot, media storage bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EACH
₩3,096,562
₩3,096,562
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
크기 선택
보기 변경
6 EACH
₩3,096,562
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
₩3,096,562
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
material
polycarbonate
polypropylene screw closure
rectangular
포장
case of 6 ea
제조업체/상표
Nalgene 2322-0020
용적
9 L
9000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)