제조업체/상표
Bel-Art F10794-0050
크기
20 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
- 83 mm cap seals with a silicone gasket
- One large handle for transport or pouring
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객