주요 문서
TMO2116-1000
Nalgene® straight-sided wide-mouth jar
polycarbonate, jar capacity 1000 mL, clear, case of 16 ea
동의어(들):
clear plastic container, screw top container
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
16 EACH
₩715,575
₩715,575
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
크기 선택
보기 변경
16 EACH
₩715,575
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩715,575
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
material
clear
polycarbonate
straight
wide-mouth
포장
case of 16 ea
제조업체/상표
Nalgene 2116-1000
단지 용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Collect and store pastes, solids, specimens and lab supplies with window-clear Thermo Scientific Nalgene Straight-side Wide-Mouth Jars. A wide temperature range (-135°C to +135°C) makes these jars an excellent choice for cold room and refrigerated use all the way to the autoclave. These high impact-resistant jars are extremely versatile. Not liquid leakproof.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)