주요 문서
V5382
Nalgene® specimen vial
capacity 15 mL
동의어(들):
sample container, sample vial, specimen container
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩310,996
₩310,996
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩310,996
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
₩310,996
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
high-density polyethylene cap
polypropylene copolymer bottle
round translucent bottle
조인트
joint threaded neck
무균
sterile
특징
with cap
포장
pack of 75 ea
제조업체/상표
Nalgene® 5005-0015
용량
15 mL
일반 설명
Vials of polypropylene, linerless screw closures of high-density polyethylene. For storage of solid specimens. Use in mechanical freezers only. Wide-mouth, shoulderless vial allows easy access to sample. Flat bottom permits self-standing on flat surface. Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic.
포장
75 vials per package
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)