주요 문서
TMO140660
Nunc® cell culture inserts in 6-deepwell Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
동의어(들):
multidish membrane insert, treated membrane insert
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EACH
₩398,794
₩398,794
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
24 EACH
₩398,794
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.13
₩398,794
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
material
polycarbonate
무균
sterile
포장
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
제조업체/상표
Nunc 140660
공극 크기
0.4 μm pore size
결합 유형
cell culture treated
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)