CLS3413
Corning® Transwell® 24 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
동의어(들):
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
크기 선택
₩286,027
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
크기 선택
About This Item
₩286,027
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
추천 제품
제품명
Corning® Transwell® polycarbonate membrane cell culture inserts, 6.5 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
material
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
무균
sterile
특징
lid
skirt
포장
pack of 12
case of 48
제조업체/상표
Corning 3413
기술
cell culture | mammalian: suitable
삽입물 작업 용적
0.1 mL
멤브레인 직경
6.5 mm
크기
24 wells
표면적
0.33 cm2 , cell growth area
웰 작업 용적
0.6 mL
색상
translucent
공극 크기
0.4 μm
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- 10μm thick translucent polycarbonate membrane
- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 4 plates per case
- Membrane must be stained for cell visibility
- Sterilized by gamma radiation
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객