This product has a working volume of 1.5 mL per well and a culture area of 3.14 cm2. The membrane has a pore density of <0.85 x 108 pores/cm2.
TMO140640
Nunc® cell culture inserts in 6-well Nunclon(TM) Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
동의어(들):
multidish membrane insert, treated membrane insert
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EACH
₩398,794
₩398,794
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
24 EACH
₩398,794
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.13
₩398,794
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
polycarbonate
무균
sterile
포장
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
제조업체/상표
Nunc 140640
공극 크기
0.4 μm pore size
결합 유형
cell culture treated
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터