CLS3470
Corning® Transwell® 24 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
동의어(들):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
크기 선택
₩314,853
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
크기 선택
About This Item
₩314,853
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
추천 제품
제품명
Corning® Transwell® polyester membrane cell culture inserts, 6.5 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
material
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
무균
sterile
특징
lid
skirt
포장
pack of 12
case of 48
제조업체/상표
Corning 3470
삽입물 작업 용적
0.1 mL
멤브레인 직경
6.5 mm
멤브레인 두께
10 μm
크기
24 wells
표면적
0.33 cm2 , cell growth area
웰 작업 용적
0.6 mL
색상
clear
공극 크기
0.4 μm
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
- 10μm thick transparent polyester membrane
- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 4 plates per case
- Excellent visibility under phase contrast microscopy
- Sterilized by gamma radiation
Provides excellent cell visibility under phase contrast microscopy and allows assessment of cell viability and monolayer formation.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객