재조합
expressed in NSO cells
분석
>97% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
효능
2.1 ng/mL EC50
분자량
~75 kDa by SDS-PAGE (as a result of glycosylation)
predicted mol wt 35 kDa
포장
pkg of 5 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Thpo(21832)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
분석 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable