T4080
6, 2′, 4′-trimethoxyflavone
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2,3-dihydro-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, TMF, Trimethoxyflavone
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
protect from light
색상
yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
COc1ccc(c(OC)c1)C2=CC(=O)c3cc(OC)ccc3O2
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-11-5-7-16-14(8-11)15(19)10-18(23-16)13-6-4-12(21-2)9-17(13)22-3/h4-10H,1-3H3
InChI key
WUWFDVDASNSUKP-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable