추천 제품
유형
Type I
Quality Level
양식
ammonium sulfate suspension
특이 활성도
~10,000 units/mg protein
분자량
53 kDa by equilibrium centrifugation
외래 활성
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, 3-phosphoglyceric phosphokinase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase <0.01%
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
애플리케이션
단위 정의
물리적 형태
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions