주요 문서
SRP0509
Sigma-Aldrich
GPD1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
동의어(들):
GPD1, GPDH1, glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩654,371
₩654,371
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩654,371
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩654,371
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
재조합
expressed in E. coli
양식
frozen liquid
분자량
38.4 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... GPD1(2819)
일반 설명
Human GPD1 (glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1), also known as GPDH1, GenBank Accession No. NM_005276, a.a. 2-349(end), with N-terminal His-tag, MW=38.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)