₩201,681
추천 제품
생물학적 소스
rabbit muscle
Quality Level
양식
suspension
특이 활성도
170 U/mg (Approximately 170 U/mg at +25°C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
~170 units/mg protein (At 25 °C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
포장
pkg of 1 mL (10127752001 [10 mg])
pkg of 10 mL (10127779001 [100 mg])
제조업체/상표
Roche
최적 pH
8.0-8.5
저장 온도
2-8°C
일반 설명
특이성
품질
단위 정의
제조 메모
기타 정보
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash