주요 문서
T111000
Sigma-Aldrich
DMT-dT Phosphoramidite
동의어(들):
5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxythymidine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite], 5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxythymidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], DMT-dT amidite, Thymidine, 5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 X 10 G
₩371,693
6 X 20 G
₩682,080
₩371,693
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
6 X 10 G
₩371,693
6 X 20 G
₩682,080
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H49N4O8P
CAS Number:
Molecular Weight:
744.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
₩371,693
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
non-animal source
Quality Level
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
양식
powder or granules
기술
oligo synthesis: suitable
불순물
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
색상
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
뉴클레오시드 프로파일
base: deoxythymidine
base protecting group: none
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C40H49N4O8P/c1-27(2)44(28(3)4)53(50-23-11-22-41)52-35-24-37(43-25-29(5)38(45)42-39(43)46)51-36(35)26-49-40(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(47-6)19-15-31)32-16-20-34(48-7)21-17-32/h8-10,12-21,25,27-28,35-37H,11,23-24,26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t35-,36+,37+,53?/m0/s1
InChI key
UNOTXUFIWPRZJX-CEXSRUIHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DMT-dT Phosphoramidite belongs to the DNA Phosphoramidites group. Some key features of standard protected DNA phosphoramidite are mentioned below:
  • Exocyclic amine functions are protected by a benzoyl group (dA(bz) anddC(bz)) or isobutyryl group (dG(ib))
  • Recommended cleavage and deprotection conditions are 8 hours at 55 °Cor 24 hours at room temperature using concentrated ammonia solution, for standard base-protected oligonucleotides
  • The high coupling efficiency of Proligo′s DNA phosphoramidites leads to high-yield and high-quality oligonucleotides
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)