주요 문서
G111000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(ib) Phosphoramidite
동의어(들):
DMT-dG(ib) amidite, Guanosine, 5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N-(2-methyl-1-oxopropyl)-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxyguanosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 X 10 G
₩733,033
6 X 20 G
₩1,237,184
₩733,033
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
6 X 10 G
₩733,033
6 X 20 G
₩1,237,184
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H54N7O8P
CAS Number:
Molecular Weight:
839.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
₩733,033
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
양식
powder or granules
기술
oligo synthesis: suitable
불순물
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
색상
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
뉴클레오시드 프로파일
base: deoxyguanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N7O8P/c1-28(2)41(52)48-43-47-40-39(42(53)49-43)46-27-50(40)38-25-36(59-60(57-24-12-23-45)51(29(3)4)30(5)6)37(58-38)26-56-44(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(54-7)20-16-32)33-17-21-35(55-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H2,47,48,49,52,53)/t36-,37+,38+,60?/m0/s1
InChI key
FDRMKYVTIFSDPR-MMROLVBFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DMT-dG(ib) Phosphoramidite belongs to the group of DNA Phosphoramidites.Its key features include:
  • Exocyclic amine functions are protected by a benzoyl group (dA(bz) anddC(bz)) or isobutyryl group (dG(ib))
  • Recommended cleavage and deprotection conditions are 8 hours at 55 °Cor 24 hours at room temperature using concentrated ammonia solution,for standard base-protected oligonucleotides
  • The high coupling efficiency of Proligo′s DNA phosphoramidites leads tohigh-yield and high-quality oligonucleotides
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)