주요 문서
SYNS380221
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 18, O.D. × L 1.2 mm × 200 mm , Bevel Tip, stainless steel
동의어(들):
Synthware S380221, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩19,488
₩19,488
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩19,488
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩19,488
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech S380221
O.D. × L
1.2 mm × 200 mm , Bevel Tip
니들 게이지
18 , Bevel Tip
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Syringe Needle, Stainless Steel, 1.2mm, 18G, 200mm
애플리케이션
kemetch; synthware; syrnge needle; stainless steel
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)