재조합
expressed in CHO cells
분석
≥98% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
monomer 23 kDa by calculation (IL-12a (p35))
monomer 46 kDa by calculation (Ebi3)
포장
pkg of 5 μg
기술
activity assay: suitable
불순물
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
색상
white
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Ebi3(50498) , Il12a(16159)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
재구성
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터