SRP8039
Irisin
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
동의어(들):
CD121a, Fibronectin type III domain-containing protein 5 (cleaved), Fibronectin type III repeat-containing protein 2 (cleaved)
크기 선택
₩1,072,348
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
About This Item
₩1,072,348
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
추천 제품
재조합
expressed in CHO cells
태그
FLAG® tagged
분석
>95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
~26 kDa
포장
pkg of 10 μg
불순물
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... FNDC5(252995)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터