재조합
expressed in HEK 293 cells
태그
6-His tagged (C-terminus)
분석
≥92% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
calculated mol wt 18.2 kDa
observed mol wt 25-35 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Gln 26 is the predicted N-terminal.)
포장
pkg of 10 μg
불순물
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... FAS(355)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
재구성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터