재조합
expressed in human cells
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
(17 and 30 kDa, monomer, glycosylated)
포장
pkg of 10 μg
기술
cell culture | mammalian: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... FGF7(2252)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
재구성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com