주요 문서
SRP0517
Sigma-Aldrich
MAOA, His-Tag, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
동의어(들):
Amine Oxidase A, EC 1.4.3.4, MAOA, Mao, Monoamine Oxidase A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 μG
₩1,057,630
₩1,057,630
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
20 μG
₩1,057,630
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩1,057,630
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
양식
frozen liquid
분자량
58.2 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... MAOA(4128)
일반 설명
Human monoamine oxidase A (MAOA), GenBank Accession No. NM_000240, a.a. 2-497, with N-terminal His-tag and N-terminal FLAG-tag, MW = 58.2 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)