A9378
L-Amino Acid Oxidase from Crotalus adamanteus
Type IV, ≥4.0 units/mg protein, aqueous suspension
동의어(들):
L-AAO, L-Amino acid:oxygen oxidoreductase (deaminating)
크기 선택
₩355,859
크기 선택
About This Item
₩355,859
추천 제품
유형
Type IV
양식
aqueous suspension
특이 활성도
≥4.0 units/mg protein
분자량
~130 kDa
포함
toluene as preservative
농도
≥5.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
단위 정의
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)