주요 문서
SML3533
Sigma-Aldrich
BAY-0361
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2-(3-Cyano-2-(2′-fluoro-3′-methylbiphenyl-4-yl)-1,7-naphthyridin-4-ylamino)butanoic acid, BAY 0361, BAY 091 inactive control, BAY 091 negative control, BAY-091 inactive control, BAY-091 negative control, BAY0361, BAY091 inactive control, BAY091 negative control
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩232,740
25 MG
₩935,729
₩232,740
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩232,740
25 MG
₩935,729
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H21FN4O2
Molecular Weight:
440.47
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩232,740
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N#CC1=C(N=C2C=NC=CC2=C1N[C@@H](CC)C(O)=O)C3=CC=C(C=C3)C4=C(C(C)=CC=C4)F
InChI key
DVIVLYHDLNAXAT-NRFANRHFSA-N
생화학적/생리학적 작용
BAY-0361 is the inactive enantiomer of and negative control for the potent and highly selective PIP4K2A inhibitor BAY-091.
Inactive enantiomer of and negative control for the potent and highly selective PIP4K2A inhibitor BAY-091.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lars Wortmann et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(21), 15883-15911 (2021-10-27)
PIP4K2A is an insufficiently studied type II lipid kinase that catalyzes the conversion of phosphatidylinositol-5-phosphate (PI5P) into phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PI4,5P2). The involvement of PIP4K2A/B in cancer has been suggested, particularly in the context of p53 mutant/null tumors. PIP4K2A/B depletion has