생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
horseradish; pungent
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
InChI key
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
113.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
45 °C - closed cup