주요 문서
SML3371
Sigma-Aldrich
MS47134
≥98% (HPLC)
동의어(들):
((1r,3R,5S,7R)-3,5-dimethyladamantane-1-carbonyl)-D-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩873,306
₩873,306
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩873,306
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H29NO3
Molecular Weight:
355.47
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
₩873,306
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)[C@]2(C[C@]3(C)C4)C[C@@H]4C[C@](C3)(C)C2
InChI
1S/C22H29NO3/c1-20-9-16-10-21(2,12-20)14-22(11-16,13-20)19(26)23-17(18(24)25)8-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,16-17H,8-14H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t16-,17-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI key
QSBRCNGPJBWGLQ-LQDXOGNASA-N
생화학적/생리학적 작용
MS47134 is a potent and selective agonist probe of the GPCR orphan receptor MRGPRX4.
Potent and selective agonist probe of the GPCR orphan receptor MRGPRX4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Can Cao et al.
Nature, 600(7887), 170-175 (2021-11-19)
The MRGPRX family of receptors (MRGPRX1-4) is a family of mas-related G-protein-coupled receptors that have evolved relatively recently1. Of these, MRGPRX2 and MRGPRX4 are key physiological and pathological mediators of itch and related mast cell-mediated hypersensitivity reactions2-5. MRGPRX2 couples to