주요 문서
PHL83841
Brevifolincarboxylic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
1,2,3,5-Tetrahydro-7,8,9-trihydroxy-3,5-dioxocyclopenta[c][2]benzopyran-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩905,583
₩905,583
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩905,583
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8O8
CAS Number:
Molecular Weight:
292.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩905,583
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[o]1c2c(c3c([c]1=O)cc(c(c3O)O)O)C(CC2=O)C(=O)O
InChI key
JFJWMFPFMLRLMI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)