주요 문서
SML3340
Sigma-Aldrich
Sgl1 inhibitor Hit 1
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-Hydroxy-1-[[2-(3-methoxyphenyl)-5-thiazolyl]methyl]-4-piperidinemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩170,317
25 MG
₩685,836
₩170,317
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩170,317
25 MG
₩685,836
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H22N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
334.43
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩170,317
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC1=CC=CC(C2=NC=C(S2)CN3CCC(O)(CC3)CO)=C1
InChI key
FXCZNKJONOHACS-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Cell penetrant, potent and low toxic inhibitor of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase 1 (Sgl1)
Sgl1 inhibitor Hit 1 is a cell penetrant, potent and low toxic inhibitor of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase 1 (Sgl1) that significantly increases in the intracellular concentration of ergosterol 3β-D-glucoside (erg-glc). Sgl1 inhibitor Hit 1 potently inhibits growth of wild-type C. neoformans. Also, it inhibits brain dissemination of C. neoformans in a mouse model of infection.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Structure and inhibition of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase to develop antifungal agents
Nature Communications, 12, 5885-5885 (2021)