SML1671
NCT-503 Inactive Control
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-(4,6-Dimethylpyridin-2-yl)-4-(pyridin-4-yl)piperazine-1-carbothioamide
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(NC(N2CCN(C3=CC=NC=C3)CC2)=S)=NC(C)=C1
InChI
1S/C17H21N5S/c1-13-11-14(2)19-16(12-13)20-17(23)22-9-7-21(8-10-22)15-3-5-18-6-4-15/h3-6,11-12H,7-10H2,1-2H3,(H,19,20,23)
InChI key
ITLPIAAGIQAGRA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
추천 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)