주요 문서
Z805963
Hellma® cuvettes, demountable cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.1 ± 0.005 mm, chamber volume 26 μL
동의어(들):
Demountable optical cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩498,873
₩498,873
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩498,873
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
₩498,873
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
material
Suprasil® quartz
제조업체/상표
Hellma (106-QS)
파라미터
200-2500 nm spectral range
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
높이 × 너비
45 mm × 12.5 mm
챔버 용적
26 μL
경로길이
0.1 ± 0.005 mm
검출 방법
photometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
cells with detachable windows, rectangular cells
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Larissa Smulders et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-08-23)
HspA1A, a molecular chaperone, translocates to the plasma membrane (PM) of stressed and cancer cells. This translocation results in HspA1A's cell-surface presentation, which renders tumors radiation insensitive. To specifically inhibit the lipid-driven HspA1A's PM translocation and devise new therapeutics it