SML1629
Ezetimibe
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
solubility
DMF: soluble ≥15 mg/mL
DMSO: soluble ≥15 mg/mL
ethanol: soluble ≥15 mg/mL
methanol: soluble ≥15 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(C=C1)=CC=C1N([C@H](C2=CC=C(O)C=C2)[C@H]3CC[C@H](O)C4=CC=C(F)C=C4)C3=O
InChI
1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1
InChI key
OLNTVTPDXPETLC-XPWALMASSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
재구성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)