주요 문서
SML1560
Sigma-Aldrich
Azoramide
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-[2-[2-(4-Chlorophenyl)-4-thiazolyl]ethyl]-butanamide, N-{2-[2-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]ethyl} butanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩147,378
50 MG
₩528,612
₩147,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩147,378
50 MG
₩528,612
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H17ClN2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
308.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩147,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C2=NC(CCNC(CCC)=O)=CS2)C=C1
InChI
1S/C15H17ClN2OS/c1-2-3-14(19)17-9-8-13-10-20-15(18-13)11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,10H,2-3,8-9H2,1H3,(H,17,19)
InChI key
VYBFWKKCWTXCQX-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Azoramide is a modulator of the unfolded protein response with antidiabetic activity. It has dual activity: Azoramide improves endoplasmic reticulum (ER) protein-folding ability and stimulates the expression of ER chaperones that protect cells against ER stress. Azoramide was shown to protect cells from death and dysfunction in multiple models of ER stress. It showed antidiabetic activity in two independent mouse models of obesity by improving insulin sensitivity and protecting pancreatic β cell function against ER stress.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)