product name
Methotrexate hydrate, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
제품 라인
BioReagent
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: insoluble
항생제 활성 스펙트럼
neoplastics
parasites
동작 모드
enzyme | inhibits
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
유전자 정보
human ... DHFR(1719)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
- as a dihydrofolate (DHFR) inhibitor in sphere forming assay culture
- as a component of dulbecco′ modified Eagle′s medium (DMEM) for selection of transfected cells
- in viability and co-culture assays
생화학적/생리학적 작용
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges