SML1535
DMH2
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-[6-[4-[2-(4-Morpholinyl)ethoxy]phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline, VU0364849
크기 선택
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1(CCOC2=CC=C(C(C=N3)=CN4C3=C(C5=CC=NC6=C5C=CC=C6)C=N4)C=C2)CCOCC1
InChI
1S/C27H25N5O2/c1-2-4-26-24(3-1)23(9-10-28-26)25-18-30-32-19-21(17-29-27(25)32)20-5-7-22(8-6-20)34-16-13-31-11-14-33-15-12-31/h1-10,17-19H,11-16H2
InChI key
DXLXRNZCYAYUED-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)