SML1393
ACT-462206
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2S)-N-(3,5-Dimethylphenyl)-1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-2-pyrrolidinecarboxamide
크기 선택
₩118,958
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩118,958
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=S(N1CCC[C@H]1C(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)(C3=CC=C(OC)C=C3)=O
InChI
1S/C20H24N2O4S/c1-14-11-15(2)13-16(12-14)21-20(23)19-5-4-10-22(19)27(24,25)18-8-6-17(26-3)7-9-18/h6-9,11-13,19H,4-5,10H2,1-3H3,(H,21,23)/t19-/m0/s1
InChI key
NHPQGZOBHSVTAQ-IBGZPJMESA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터