주요 문서
870856P
Avanti
C26 Carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
Hexacosanoyl DL-carnitine-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H56D9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
548.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.25
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (870856P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C33H65NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-33(37)38-31(29-32(35)36)30-34(2,3)4/h31H,5-30H2,1-4H3/t31-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
InChI key
KOCKWDDTAHPJSX-OJMQLLJWSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870856P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)