SML1291
Frovatriptan succinate monohydrate
≥97% (HPLC)
동의어(들):
Frovatriptan succinate, R-(+) 3-Methylamino-6-carboxamido-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole monosuccinate monohydrate
크기 선택
크기 선택
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(CCC(O)=O)=O.NC(C(C=C1)=CC2=C1NC3=C2C[C@H](NC)CC3)=O.O
InChI
1S/C14H17N3O.C4H6O4.H2O/c1-16-9-3-5-13-11(7-9)10-6-8(14(15)18)2-4-12(10)17-13;5-3(6)1-2-4(7)8;/h2,4,6,9,16-17H,3,5,7H2,1H3,(H2,15,18);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t9-;;/m1../s1
InChI key
CUETXFMONOSVJA-KLQYNRQASA-N
유전자 정보
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)