SML2347
RU.521
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-[1-(6,7-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)-5-hydroxy-3-methyl-pyrazol-4-yl]-3H-isobenzofuran-1-one, RU-521, RU320521
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1c2nc([nH]c2ccc1Cl)[n]3nc(c(c3O)C4OC(=O)c5c4cccc5)C
InChI
1S/C19H12Cl2N4O3/c1-8-13(16-9-4-2-3-5-10(9)18(27)28-16)17(26)25(24-8)19-22-12-7-6-11(20)14(21)15(12)23-19/h2-7,16,26H,1H3,(H,22,23)
InChI key
VIQXILLOJLATEF-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)