분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
색상
, white to yellow to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC=C1C2=NC3=C(C)NN=C3NC4=C2C=C(F)C(OC)=C4
InChI
1S/C18H14ClFN4O/c1-9-16-18(24-23-9)21-14-8-15(25-2)13(20)7-11(14)17(22-16)10-5-3-4-6-12(10)19/h3-8H,1-2H3,(H2,21,23,24)
InChI key
UOVCGJXDGOGOCZ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... AURKA(6790) , FGFR1(2260) , FGFR2(2263) , FLT1(2321) , FLT3(2322) , FLT4(2324) , KDR(3791) , PDGFRB(5159) , PLK4(10733)
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable