주요 문서
SML1057
Sigma-Aldrich
NPP
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-(4-Nitrophenyl)propiolic acid methyl ester, Methyl (4-nitrophenyl)-2-propynoate, Methyl 3-(4-nitrophenyl) propiolate, Methyl 3-(4-nitrophenyl)prop-2-ynoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩139,461
₩139,461
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩139,461
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
205.17
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩139,461
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C#CC(=O)OC
InChI
1S/C10H7NO4/c1-15-10(12)7-4-8-2-5-9(6-3-8)11(13)14/h2-3,5-6H,1H3
InChI key
XNRRUKAHRUCWGC-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
NPP is a ROS promoter selective for cancer tissue.
NPP is a ROS promoter selective for cancer tissue. NPP is a potent and preferential tumor cell death inducer that causes apoptosis in cancer cells by cytochrome P450 catalyzed ROS formation.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
관련 콘텐츠
일산화질소 (NO) 및 세포 스트레스 연구를 위한 생체 활성 저분자