N9389
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
chromogenic, tablet
동의어(들):
p-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP disodium hexahydrate
크기 선택
₩363,878
크기 선택
About This Item
₩363,878
추천 제품
제품명
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, tablet
설명
5 mg substrate per tablet
양식
tablet
형광
λex 310 nm (pH 7.1)
λex 399 nm (Reaction Product)
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to visualize glycoprotein VI (GPVI) binding to collagen type I (Col I)[1]
- enzymatic color reaction for semi-quantitative measurement of allergen-specific IgE by ELISA[2]
- alkaline phosphatase assay[3]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.