SML0911
TAK-779
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N,N-Dimethyl-N-[4-[[[2-(4-methylphenyl)-6,7-dihydro-5H-benzohepten-8-yl]carbonyl]amino]benzyl]tetrahydro-2H-pyran-4-aminium chloride, TAK-799, Takeda 779
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.[N+](C5CCOCC5)(Cc1ccc(cc1)\N=C(/[O-])\C2=Cc3c(ccc(c3)c4ccc(cc4)C)CCC2)(C)C
InChI
1S/C33H38N2O2.ClH/c1-24-7-11-27(12-8-24)28-14-13-26-5-4-6-29(22-30(26)21-28)33(36)34-31-15-9-25(10-16-31)23-35(2,3)32-17-19-37-20-18-32;/h7-16,21-22,32H,4-6,17-20,23H2,1-3H3;1H
InChI key
VDALIBWXVQVFGZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)